Learn More
2-metilnaft[1,2-d]oxazol, TRC
Código de producto. 30478821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478821 1 g 1 g
30468870 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3323481G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole
CAS 85-15-4
Fórmula molecular C12 H9 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Methyl-4,5-benzobenzoxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d][1,3]oxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d]oxazole
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3
SMILES Cc1oc2ccc3ccccc3c2n1
Nombre IUPAC 2-metilbenzo[e][1,3]benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 183.206
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.068