Learn More
Ácido 2-metilmalónico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylmalonic acid |
| CAS | 516-05-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methylmalonic acid |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C4 H6 O4 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-Methylmalonic Acid, Malonic acid, methyl- (6CI,8CI), Propanedioic acid, methyl- (9CI), 2-Methylpropanedioic acid, 1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-Methylmalonic acid, Isosuccinic acid, Methylmalonic acid, Methylpropanedioic acid, NSC 25201 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CC(C(=O)O)C(=O)O |
| Mostrar más |