Learn More
2-Metillamotrigina Metanosulfonato, TRC
Código de producto. 17950675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950675 50 mg 50 miligramos
17920805 1 mg 1 miligramo
17905025 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17950675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31535050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1152091-69-4
Fórmula molecular C10 H9 Cl2 N5 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 366.22
Sinónimo 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-2-methyl-1,2,4-triazinium Methane Sulfonate
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-3-imino-2-metil-1,2,4-triazina-5-amina; Ácido metanosulfónico
SMILES CN1N=C(C(=NC1=N)N)c2cccc(Cl)c2Cl.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyllamotrigine Methanesulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9Cl2N5.CH4O3S/c1-17-10(14)15-9(13)8(16-17)5-3-2-4-6(11)7(5)12;1-5(2,3)4/h2-4H,1H3,(H3,13,14,15);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0116