Learn More
Clorhidrato de 2-metilisotiazolina, ≥ 99.9, MP Biomedicals
Código de producto. 11421571 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11421571 1 g
11411571 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421571 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215952291
CAS 26172-54-3
Fórmula molecular C4H6ClNOS
Peso molecular (g/mol) 151.608
Número MDL MFCD06804636
Clave InChI SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one, MIT
PubChem CID 117746
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-metil-1,2-tiazol-3-ona
SMILES CN1C(=O)C=CS1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Tipo 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Forma física Crystalline
Color Blanco
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .