Learn More
Clorhidrato de 2-metilisotiazolina, ≥ 99.9, MP Biomedicals
Código de producto. 11411571 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11411571 500 mg
11421571 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411571 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215952290
CAS 26172-54-3
Fórmula molecular C4H6ClNOS
Peso molecular (g/mol) 151.608
Número MDL MFCD06804636
Clave InChI SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one, MIT
PubChem CID 117746
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-metil-1,2-tiazol-3-ona
SMILES CN1C(=O)C=CS1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Tipo 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Forma física Crystalline
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6