Learn More
2-Metilisoindol-1,3-dione, TRC
Código de producto. 30472599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472599 5 g 5 g
30468410 25 g 25 g
30464928 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3143605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 550-44-7
Fórmula molecular C9 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Sinónimo 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
Nombre IUPAC 2-metilisoindol-1,3-diona
SMILES CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalimide-N-methyl
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477