Learn More
2-Metilisoborneol, TRC
Código de producto. 30137527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137527 1 g 1 g
17998124 100 mg 100 miligramos
17919084 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2363901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2371-42-8
Fórmula molecular C11 H20 O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Sinónimo 2-Norbornanol, 1,2,7,7-tetramethyl- (6CI,7CI), 2-Norbornanol, 1,2,7,7-tetramethyl-, exo- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,2,7,7-tetramethyl-, exo-, rel-(1R,2R,4R)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 2-Methylisoborneol, 2-endo-Methyl-2-exo-bornanol, exo-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Nombre IUPAC rac-(1R,2R,4R)-1,2,7,7-tetrametilbiciclo[2.2.1]heptán-2-ol
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylisoborneol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1514
Porcentaje de pureza >95%