Learn More
2-metilindolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylindoline |
| CAS | 6872-06-6 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | (±)-2-Methylindoline, 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indole, 2,3-Dihydro-2-methylindole, 2-Methyl-1H-indoline, 2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole, 2-Methyl-2,3-dihydroindole, NSC 65598, alpha-Methyldihydroindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC1Cc2ccccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2,3-dihidro-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 133.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0891 |