Learn More
2-metilindolina, Mikromol™
Product Code. 17930556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
17930556 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17930556 Supplier Mikromol Supplier No. MM0477.08
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metilindolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methylindoline
CAS 6-6-6872
Nombres de analitos o componentes 2-Methylindoline
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H11 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methylindoline, Indapamide Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
SMILES CC1Cc2ccccc2N1
Nombre IUPAC 2-metil-2,3-dihidro-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 133.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0891 g/mol