Learn More
2-metilindolina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylindoline-d3 |
| CAS | 1246815-31-5 |
| Fórmula molecular | C9H8D3N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indole-d3, NSC 65598-d3, alpha-Methyldihydroindole-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1Cc2ccccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometil)-2,3-dihidro-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 136.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.108 |