Learn More
2-metilindolina-d3, TRC
Código de producto. 30481989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30481989 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM313492100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindoline-d3
CAS 1246815-31-5
Fórmula molecular C9H8D3N
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indole-d3, NSC 65598-d3, alpha-Methyldihydroindole-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1Cc2ccccc2N1
Nombre IUPAC 2-(trideuteriometil)-2,3-dihidro-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 136.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.108
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.