Learn More
2-Metilindolina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636471 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10104780 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6872-06-6 | C9H11N | 133.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-6-6872
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00005706
Clave InChI QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methylindoline, 2-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 2,3-dihydro-2-methylindole, 1h-indole, 2,3-dihydro-2-methyl, indoline, 2-methyl, 2-methyl-2,3-dihydroindole, dihydroindole, 2-methyl, alpha-methyldihydroindole, .alpha.-methyldihydroindole, 2,3-dihydro-2-methyl-1h-indole
PubChem CID 23305
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindoline
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -51°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 227°C (1013.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5680 to 1.57
Cantidad 5 mL
Beilstein 20, 279
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylindoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.