Learn More
2-Metilindol, TRC
Código de producto. 30467863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467863 100 g 100 g
30465987 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30467863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM313450100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-20-5
Fórmula molecular C9 H9 N
Peso molecular (g/mol) 131.1745
Sinónimo 1H-Indole, 2-methyl-, Indole, 2-methyl- (8CI), 2-Methyl-1H-indole, 2-Methylindole, NSC 7514
Nombre IUPAC 2-metil-1h-indol
SMILES Cc1cc2ccccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindole
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0735