Learn More
2-metilindol, Mikromol™
Código de producto. 30052504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052504 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052504 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0477.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metilindol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindole
CAS 95-20-5
Nombres de analitos o componentes 2-Methylindole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indole, 2-methyl-, Indole, 2-methyl- (8CI), 2-Methyl-1H-indole, 2-Methylindole, NSC 7514
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3
SMILES Cc1cc2ccccc2[nH]1
Nombre IUPAC 2-metil-1h-indol
Peso molecular (g/mol) 131.1745
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0735 g/mol