Learn More
2-Metilindol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459662 250 g 250 g
11449662 50 g 50 g
11439662 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459662 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10764.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-20-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
2-Methylindole is used as a reactant for regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition reaction, Friedel-Crafts alkylation reactions, preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, Michael addition reactions and in synthesis of cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilindol se utiliza como reactante para la síntesis regioselectiva de análogos de oxopirrolidina a través de la reacción de adición Markovnikov catalizada con yodo, reacciones de alquilación de Friedel-Crafts, preparación de inhibidores de triptófano dioxigenasa piridil-etenil-indoles como potenciales inmunomoduladores anticancerosos, reacciones de adición de Michael y en síntesis de inhibidores de ciclooxigenasa-1 (COX-1)/ciclooxigenasa-2 (COX-2).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-20-5
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00005616
Clave InChI BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
PubChem CID 7224
ChEBI CHEBI:49402
Nombre IUPAC 2-metil-1h-indol
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindole
Punto de fusión 56°C to 60°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 272°C to 273°C
Temperatura de inflamación 141°C (285°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 109781
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza ≥98%