Learn More
2-Metilindol-3-carboxaldehído, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10381413 25 g Frasco de vidrio 25 g
10391413 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379720250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5416-80-8
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00012077
Clave InChI CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-2-methylindole, 2-methyl-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylindole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, pubchem7437, zlchem 1339, acmc-1apkw, ksc271e8j
PubChem CID 73166
Nombre IUPAC 2-metil-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindole-3-carboxaldehyde
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204°C to 205°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo