Learn More
2-Ácido Metilindol-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylindole-3-acetic Acid |
| CAS | 1912-43-2 |
| Fórmula molecular | C11H11NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methylindole-3-acetic Acid, 2-Methyl-3-indolylacetic Acid, 2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-Methyl-1H-indole-3-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-9(6-11(13)14)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,12H,6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1[nH]c2ccccc2c1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-metil-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.079 |