Learn More
Ácido 2-metilindol-3-acético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329625 1 g 1 g
11339625 5 g 5 g
11349625 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19071.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1912-43-2 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1912-43-2
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00075006
Clave InChI QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylindole-3-acetic acid, 2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-methylindole-3-aceticacid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-methyl, 2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-2-methylindol-3-yl acetic acid, pubchem7229, acmc-209euw, 2-methylindole-3acetic acid
PubChem CID 589107
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-metil-1H-indol-3-il)acético
SMILES CC1=C(CC(O)=O)C2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindole-3-acetic acid
Punto de fusión 198°C to 204°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 152701
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza ≥98%