Learn More
Ácido 2-metillindazol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 34252-44-3 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. G (EP), 2H-Indazole-3-carboxylic acid','2-methyl-, 2-Methylindazole-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cn1nc2ccccc2c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-metilindazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0586 |