Learn More
2-Metilimidazol, TRC
Código de producto. 30041145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041145 1 g 1 g
30005154 100 g 100 g
30006645 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3129851G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-98-1
Fórmula molecular C4 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 82.1
Sinónimo 2-Methylimidazole, 2-Methyl-1H-imidazole, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-, Imidazole, 2-methyl- (6CI,8CI), 2-Methyl-1H-imidazole, 1H-2-Methylimidazole, 2-Methylimidazole, 2MI, 2MZ, 2MZ-H, 2MZ-PW, Actiron 2MI, Curezol 2MZ, Curezol 2MZ-H, Curezol 2MZ-P, Denka CN 25, Dyhard MI-FF, Epicure MI 2, Epikure MI 2, Imicure AMI 2, MI 2, NSC 21394
Nombre IUPAC 2-metil-1H-imidazol
SMILES Cc1ncc[nH]1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1H-imidazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0531
Porcentaje de pureza >95%