Learn More
2-Metilimidazol-D6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylimidazole-d6 |
| CAS | 1173022-19-9 |
| Fórmula molecular | C4 D6 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-1,4,5-d3, 2-(methyl-d3)- (ACI), 2-(Methyl-d3)-1H-imidazole-1,4,5-d3 (ACI), 2-Methylimidazole-d6, 2-Methyl-1H-imidazole-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD |
| SMILES | [2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,4,5-trideuterio-2-(trideuteriometil)imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 88.1408 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0908 |