Learn More
2-Metilimidazol-D6, TRC
Código de producto. 30180204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180204 50 mg 50 miligramos
30180239 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31298650MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173022-19-9
Fórmula molecular C4 D6 N2
Peso molecular (g/mol) 88.1408
Sinónimo 1H-Imidazole-1,4,5-d3, 2-(methyl-d3)- (ACI), 2-(Methyl-d3)-1H-imidazole-1,4,5-d3 (ACI), 2-Methylimidazole-d6, 2-Methyl-1H-imidazole-D6
Nombre IUPAC 1,4,5-trideuterio-2-(trideuteriometil)imidazol
SMILES [2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylimidazole-d6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0908