Learn More
2-Metilimidazol-D5 (Mayor), TRC
Código de producto. 30482289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482289 10 mg 10 miligramos
30483032 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31298710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697806-98-7
Fórmula molecular C4HD5N2
Peso molecular (g/mol) 87.13
Sinónimo 1H-2-Methylimidazole-d5, 2-Methyl-1H-imidazole-d5, 2MZ-d5, 2MZ-H-d5, 2MZ-PW-d5, Actiron 2MI-d5, Curezol 2MZ-d5, Curezol 2MZ-P-d5, Denka CN 25-d5, Epicure MI 2-d5, Epikure MI 2-d5, Imicure AMI 2-d5, NSC 21394-d5
SMILES [2H]C1=C(N=C(N1)C([2H])([2H])[2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylimidazole-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D