Learn More
2-Metilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448926 2500 g 2500 g
11428926 100 g 100 g
11438926 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17063.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 693-98-1 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
2-Methylimidazole is used as a raw material for the preparation of nitroimidazole antibiotics, which is useful in combat anaerobic bacterial and parasitic infections. It acts as a ligand in coordination chemistry. It is also employed as a hardener or accelerator for epoxy resin and auxiliary agent for textile dyes. Further, it acts as a catalyst for refolding of enhanced colored fluorescent protein. It is also useful as a building block in the synthesis of biologically active compounds. In addition to this, it is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate such as metronidazole and dimetridazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2-metilimidazol se utiliza como materia prima para la preparación de antibióticos de nitroimidazol, que es útil para combatir las infecciones bacterianas y parasitarias anaerobias. Actúa como ligando en la química de coordinación. También se utiliza como endurecedor o acelerador de resina epoxídica y como agente auxiliar de los colorantes textiles. Además, actúa como catalizador para el replegado de la proteína fluorescente de color realzado. También es útil como elemento básico en la síntesis de compuestos biológicamente activos. Además, se utiliza como ingrediente farmacéutico activo intermedio como el metronidazol y el dimetridazol.
Solubilidad
soluble en agua y etanol.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-98-1
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005190
Clave InChI LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107
PubChem CID 12749
Nombre IUPAC 2-metil-1H-imidazol
SMILES CC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylimidazole
Punto de fusión 142°C to 144°C
Punto de ebullición 267°C to 268°C
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Cantidad 2500 g
Número UN UN3259
Beilstein 1368
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Solid