Learn More
Ácido 2-metilimidazol-1-propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479330 250 mg 250 miligramos
11489330 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50221.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (250 mg/l).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24647-62-9
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00234356
Clave InChI UVICIJVLATWAES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 654387
Nombre IUPAC 3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
SMILES CC1=NC=CN1CCC(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Methylimidazole-1-propionic acid
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-2-methyl-imidazol-1-yl-propionic acid, 3-2-methylimidazol-1-yl propanoic acid, 3-2-methylimidazolyl propanoic acid, 2-methyl-1h-imidazole-1-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 2-methyl, acmc-20anli, 3-2-methyl-imidazol-1-yl-propionicacid, 1h-imidazole-1-propanoicacid,2-methyl, 1h-imidazole-1-propanoicacid, 2-methyl
Información de solubilidad Soluble in water (250mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.