Learn More
2-Metilimidazo[4,5-c]piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349675 250 mg 250 miligramos
11329675 1 g 1 g
11339675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19131.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63604-59-1 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine is used as a antagonist against platelet-activating factor (PAF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metilimidazo[4,5-c]piridina se utiliza como antagonista contra el factor de activación plaquetaria (PAF).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63604-59-1
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.154
Número MDL MFCD03426025
Clave InChI JWQVOMJORQXNME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl-1h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methylimidazo 4,5-c pyridine, 8-methyl-3-deazapurine, 8-methyl-3,7,9-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,7,10-tetraene, acmc-20anq0, 2-methyl-5-azabenzimidazole, 3h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl, 1h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl
PubChem CID 373077
Nombre IUPAC 2-metil-3H-imidazo[4,5-c]piridina
SMILES CC1=NC2=C(N1)C=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Punto de fusión 176°C to 178°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 3234
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99%