Learn More
ácido 2-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |