Learn More
2-Metilhidroquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414767 250 g 250 g
11404767 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21241.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-71-6
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002345
Clave InChI CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
PubChem CID 7253
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,4-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylhydroquinone
Punto de fusión 127°C to 130°C
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación 172°C (341°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 2041489
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%