Learn More
Cloruro de 2-metilhexanoil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334806 1 g 1 g
11324806 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32829.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41693-47-4 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41693-47-4
Fórmula molecular C7H13ClO
Peso molecular (g/mol) 148.63
Número MDL MFCD01318644
Clave InChI WKEBLSOTVYFYKY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methylcaproyl chloride, 2-methyl hexanoyl chloride, hexanoyl chloride,2-methyl
PubChem CID 3458543
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilhexanoil
SMILES CCCCC(C)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylhexanoyl chloride
Densidad 0.957
Punto de ebullición 163°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 1 g
Número UN UN2920
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.63
Porcentaje de pureza 97%