Learn More
Ácido 2-metilhexanoico, TRC
Código de producto. 30478587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478587 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30478587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312388100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylhexanoic acid
CAS 4536-23-6
Fórmula molecular C7H14O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCCCC(C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metilhexanoico
Peso molecular (g/mol) 130.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994