Learn More
Ácido 2-metilhexanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463664 5 g 5 g
11473664 25 g 25 g
11483664 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11463664 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11290.06
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4536-23-6 | C7H13O2 | 129.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4536-23-6
Fórmula molecular C7H13O2
Peso molecular (g/mol) 129.18
Número MDL MFCD00002674
Clave InChI CVKMFSAVYPAZTQ-ZCFIWIBFSA-M
Sinónimo 2-methylcaproic acid, hexanoic acid, 2-methyl, methylhexanoic acid, 2-methyl hexanoic acid, 2-hexanecarboxylic acid, alpha-methylcaproic acid, 2-methyl-hexanoic acid, fema no. 3191, .alpha.-methylcaproic acid, hexanoic acid, methyl
PubChem CID 20653
SMILES CCCC[C@@H](C)C([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Methylhexanoic acid
Densidad 0.916
Punto de ebullición 209°C to 210°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Rancid
Índice de refracción 1.4205
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1721227
Nombre IUPAC ácido 2-metilhexanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.