Learn More
2-Metilhexa-2-ácido enoico, TRC
Código de producto. 30380619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380619 100 mg
30380382 1 g
30379496 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE521585100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28897-58-7
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Nombre IUPAC (E)-2-metilhex-2-ácido enoico
SMILES CCC\C=C(/C)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylhex-2-enoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0837