Learn More
Ácido 2-metilheptanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11449547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11449547 100 g 100 g
11429547 5 g 5 g
11439547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11449547 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22050.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1188-02-9 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1188-02-9
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00142944
Clave InChI NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylenanthic acid, heptanoic acid, 2-methyl, methylamylacetic acid, 2-methyl-heptanoic acid, heptanoic acid, methyl, alpha-methylheptanoic acid, 2-methyl heptanoic acid, heptane-2-carboxylic acid, fema no. 2706, heptanoic acid, 2-methyl-, 2s
PubChem CID 14475
Nombre IUPAC ácido 2-metilheptanoico
SMILES CCCCCC(C)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methylheptanoic acid
Densidad 0.906
Punto de ebullición 139°C to 141°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4255
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 98%