Learn More
Ácido 2-metilglutárico, TRC
Código de producto. 30479187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479187 5 g 5 g
30468593 10 g 10 g
30476341 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2200985G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-62-9
Fórmula molecular C6 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Sinónimo 2-Methylpentanedioic Acid, (±)-2-Methylglutaric Acid, 2-Methylglutaric Acid, NSC 408456, NSC 5941, Pentanedioic Acid 2-Methyl Ester, α-Methylglutaric Acid
Nombre IUPAC ácido 2-metilpentanodioico
SMILES CC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylglutaric acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0579