Learn More
Ácido 2-metilglutárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479413 100 g 100 g
11459413 5 g 5 g
11469413 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11823.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-62-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
2-Methylglutaric acid is used as primary and secondary intermediates in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metilglutárico se utiliza como intermedio primario y secundario en la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-62-9
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.142
Número MDL MFCD00002661
Clave InChI AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylglutaric acid, alpha-methylglutaric acid, pentanedioic acid, 2-methyl, glutaric acid, 2-methyl, 2-methyl-glutaric acid, 2-methylglutarate, .alpha.-methylglutaric acid, 2-methyl glutaric acid, 2-methyl-pentanedioic acid, 2-methylpentanedioate
PubChem CID 12046
ChEBI CHEBI:68567
Nombre IUPAC ácido 2-metilpentanodioico
SMILES CC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylglutaric acid
Punto de fusión 74°C to 78°C
Punto de ebullición 214°C to 215°C (22 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1723219
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 98%