Learn More
2-Metilfurán, TRC
Código de producto. 18012730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
18012730 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 18012730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3054405ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran
CAS 534-22-5
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5 H6 O
Cantidad 5 mL
Sinónimo 2-Methylfuran, 5-Methylfuran, NSC 3707, NSC 5211, Silvan, Sylvan, α-Methylfuran
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1occc1
Nombre IUPAC 2-metilfurano
Peso molecular (g/mol) 82.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0419
Porcentaje de pureza >95%