Learn More
2-metilfurano-d6 (estabilizado con BHT), TRC
Código de producto. 30466213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30466213 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30466213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30544410MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran-d6
CAS 1398065-93-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5D6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Methylfuran D6, Furan-2,3,4-d3','5-(methyl-d3)-
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4-trideuterio-5-(trideuteriometil)furano
Peso molecular (g/mol) 88.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0795
Porcentaje de pureza >95