Learn More
2-metilfurano D6 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylfuran-d6 |
| CAS | 1398065-93-4 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C5D6O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 5-Methylfuran-d6, NSC 3707-d6, NSC 5211-d6, Silvan-d6, Sylvan-d6, α-Methylfuran-d6; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4-trideuterio-5-(trideuteriometil)furano |
| Peso molecular (g/mol) | 88.14 |
| Mostrar más |