Learn More
2-Metilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10046183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
5 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10046183 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10081140 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10552521 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10046183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126832500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-22-5 , 123-31-9
Número MDL MFCD00003248
Clave InChI VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
Nombre IUPAC 2-metilfurano
SMILES CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -88.7°C
Color Amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 63.0°C to 66.0°C
Temperatura de inflamación −26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H6O
Índice de refracción 1.4320 to 1.4340
Cantidad 250 mL
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/100mL(20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Estabilizante 0.01% hydroquinone
Peso molecular (g/mol) 82.1
Viscosidad 4 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido