Learn More
2-Metilfurano, +98 %, estab. con 150-400 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410108 1000 mL 1000 ml
11420108 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23692.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-22-5
Fórmula molecular C5H6O
Peso molecular (g/mol) 82.102
Número MDL MFCD00003248
Clave InChI VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
Nombre IUPAC 2-metilfurano
SMILES CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -89°C
Densidad 0.91
Punto de ebullición 63°C to 65°C
Temperatura de inflamación −30°C (−22°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Índice de refracción 1.433
Cantidad 1000 mL
Número UN UN2301
Beilstein 103733
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza ≥98%