Learn More
2-metilfurano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309827 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309827 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15086068AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran
CAS 534-22-5
Nombres de analitos o componentes 2-Methylfuran
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H6 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Methylfuran, 5-Methylfuran, NSC 3707, NSC 5211, Silvan, Sylvan, α-Methylfuran
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1occc1
Nombre IUPAC 2-metilfurano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 82.1
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0419 g/mol