Learn More
2-Metilformanilida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486187 100 g 100 g
11466187 5 g 5 g
11476187 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25134.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-69-9
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00014122
Clave InChI ZXTLGJAARBNQGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methylformanilide, 2-methylformanilide, o-tolylformamide, n-2-methylphenyl formamide, formamide, n-2-methylphenyl, o-methylformanilide, o-formotoluidide, o-methyl-n-formylaniline, 2-methylphenylformamide, n-formyl-2-methylaniline
PubChem CID 7202
Nombre IUPAC N-(2-metilfenil)formamida
SMILES CC1=CC=CC=C1NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylformanilide
Punto de fusión 58°C to 60°C
Punto de ebullición 287°C to 289°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2205748
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 98%