Learn More
2-Metilfluoranteno, TRC
Código de producto. 30012844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012844 25 mg 25 miligramos
30009473 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30530525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33543-31-6
Fórmula molecular C17 H12
Peso molecular (g/mol) 216.28
Sinónimo Fluoranthene, 2-methyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Methylfluoranthene (ACI)
Nombre IUPAC 2-metilfluoraneto
SMILES Cc1cc2c3ccccc3c4cccc(c1)c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfluoranthene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12/c1-11-9-12-5-4-8-15-13-6-2-3-7-14(13)16(10-11)17(12)15/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0939