Learn More
(2-metilenciclopropil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Methylenecyclopropyl)methanol |
| CAS | 29279-66-1 |
| Fórmula molecular | C5H8O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methylenecyclopropanemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-4-2-5(4)3-6/h5-6H,1-3H2 |
| SMILES | OCC1CC1=C |
| Nombre IUPAC | (2-metilidenociclopropil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 84.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0575 |