Learn More
Ácido 2-metilenciclopropaneacético, TRC
Código de producto. 17933225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933225 0.5 mg 0.50 miligramo
17914535 10 mg 10 miligramos
17903625 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3043600.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-00-3
Fórmula molecular C6 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 112.126
Sinónimo (Methylenecyclopropyl)acetic Acid, MCPA
Nombre IUPAC Ácido acético 2-(2-metilenciclopropilíco)acético
SMILES OC(=O)CC1CC1=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylenecyclopropaneacetic Acid
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-4-2-5(4)3-6(7)8/h5H,1-3H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0524