Learn More
2-Metileno-1,3-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626554 5 g Frasco de vidrio 5 g
10441881 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308590050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3513-81-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3513-81-3
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00075162
Clave InChI JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylene-1,3-propanediol, 2-methylenepropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-methylene, 1,3-dihydroxy-2-methylenepropane, 1,3-dihydroxy-2-methylidenepropane, dimethylol ethylene, 2-methylene1,3-propanediol, 2-methylenepropan-1,3-diol, ksc573o4t, 1,3-propanediol,2-methylene
PubChem CID 77048
Nombre IUPAC 2-metilidenopropano-1,3-diol
SMILES C=C(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylene-1, 3-propanediol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 93°C to 95°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación <110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2C(=CH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4730 to 1.475
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso