Learn More
2-(Metilditio)isobutiraldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915741 5 g Frasco de vidrio 5 g
10104880 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265150050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67952-60-7 | C5H10OS2 | 150.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67952-60-7
Fórmula molecular C5H10OS2
Peso molecular (g/mol) 150.25
Clave InChI VLBWEJJOETYCSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldithio propanal, unii-3d5g4az6l5, propanal, 2-methyl-2-methyldithio, 2-methyldithio-isobutyraldehyde, alpha-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldisulfanyl propanal, 2-methyl-2-methyldithio propionaldehyde, 2-methyldisulfanyl isobutyraldehyde, cocoa propanal
PubChem CID 106217
Nombre IUPAC 2-metil-2-(metildisulfanil)propanal
SMILES CC(C)(C=O)SSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 46.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5190 to 1.5230
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.