Learn More
2-Metildibenzotiofeno, TRC
Código de producto. 30135646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135646 25 mg 25 miligramos
30011898 5 mg 5 miligramos
30005374 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29975525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20928-02-3
Fórmula molecular C13 H10 S
Peso molecular (g/mol) 198.28
Sinónimo 2-Methyldibenzo[b,d]thiophene;
Nombre IUPAC 2-metildibenzotiofeno
SMILES Cc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyldibenzothiophene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10S/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0503