Learn More
2-Metildibenzofurano, TRC
Código de producto. 30132974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132974 250 mg 250 miligramos
30010697 500 mg 500 miligramos
30012767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM772240250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7320-51-6
Fórmula molecular C13 H10 O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 2-Methyldibenzofuran, 2-Methyldiphenylene oxide
Nombre IUPAC 2-metildibenzofurano
SMILES Cc1ccc2oc3ccccc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyldibenzofuran
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0732