Learn More
2-Metilciclopropanometanol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312439 10 g 10 g
11302439 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27337.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea en la investigación de reloj radical de la P-450 hidroxilación del citocromo microsomal de los hidrocarburos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de halógenos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas y proteger de las cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6077-72-1
Fórmula molecular C15H22O8
Peso molecular (g/mol) 330.33
Número MDL MFCD00009683
Clave InChI CFXMPMLQBIHACL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcyclopropyl methanol, 2-methylcyclopropanemethanol, cyclopropanemethanol, 2-methyl, 2-methylcyclopropanemethanol, mixture of cis and trans, acmc-20a6ci, 2-methyl-cyclopropane-methanol, cyclopropanemethanol,2-methyl, 2-methylcyclopropyl methan-1-ol, 2-methylcyclopropanemethanol, cis + trans
PubChem CID 138655
Nombre IUPAC (2-metilciclopropil)metanol
SMILES COC(=O)C1(C(CC(C)C)C1(C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclopropanemethanol
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.87
Punto de ebullición 133°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.432
Cantidad 10 g
Número UN UN1987
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%